Läs mer
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1 g Na2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Product Code. 10395850 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1000 Tablets
500 Tablets
Unit Size:
1000 tabletter
500 tabletter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10395850 500 Tablets 500 tabletter
10020220 1000 Tablets 1000 tabletter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10395850 Supplier Fisher Chemical Supplier No. K/0120/80
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1 g Na2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical , Kvantitet: 1000 tabletter, blå-vit, MDL-nummer: 147336, Förpackning: Plastpulverburk, Fysisk form: Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL-nummer 147336
Specifications
Färg Blå-Vit
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 Tablets
Fysisk form Fast