Läs mer
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 5 g K2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Kjeldahl Kopparkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 5 g K2SO4 och motsvarande 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical , Blå-Vit, Antal: 1000 tabletter, MDL-nummer: 147336, Förpackning: Plastpulverburk, Fysisk form: Fast
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blå-Vit |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| MDL-nummer | 147336 |
| Kvantitet | 1000 Tablets |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kjeldahl catalyst tablets Copper
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller:
Produkttitel