Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Kjeldahl Kolv
Produktkod. 10529791
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10529791 500 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10529791 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03052958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6810.00 SEK
    6322.77 SEK / Paket med 10
    Save 487.23 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Med konisk fog och inskriptionsetikett
Diameter (metrisk) Yttre 101 mm