Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Kolvar
Produktkod. 10315361
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10315361 250 mL Paket med 10
10264621 100 mL Paket med 10
10420323 750 mL Paket med 10
10570112 50 mL Paket med 10
10604392 1 L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10315361 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 03052949
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För bestämning av kväve i organiska föreningar
  • Med mitthals
  • Med konisk fog och inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk fog NS 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 81 mm
Kvantitet 10/Pk.