Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Kolvar
Produktkod. p-7222510
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10315361
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03052949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För bestämning av kväve i organiska föreningar
  • Med mitthals
  • Med konisk fog och inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk fog NS 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 81 mm
Kvantitet 10/Pk.