Läs mer
Kjeldahl Reagens 30 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11934357 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11934357 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11934357 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer S30WW5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00 SEK
    735.89 SEK / 5 L
    Save 53.11 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kvantitet 5 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 30%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide