Läs mer
Kjeldahl Reagens 4%, Reagecon™
Produktkod. 11924357 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924357 5 L 5 L
1 options
Produktkod. 11924357 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BOA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1256.71 SEK / 5 L
    Save 78.29 SEK
    5% Av