Läs mer
Kjeldahl Reagensborsyra 2 % w/v lösning utan indikator, Reagecon
Produktkod. 11583182 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11583182 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 11583182 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer BOA25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1282.64 SEK / 5 L
    Save 102.36 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Kjeldahl Reagensborsyra 2 % w/v lösning utan indikator
  • Kjeldahl Reagensborsyra 2 % w/v lösning utan indikator
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Förpackning HDPE-behållare