Läs mer
Kjeldahl Selenkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1g Na2SO4 och ekv. Av 0,05 g selen, Fisher Chemical™
Produktkod. 10375900 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 kg
1 kg
Förpackningsstorlek:
0.5kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10375900 0.5 kg 0.5kg
10784181 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10375900 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/0150/80
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Kjeldahl Seleniumkatalysatortabletter, tekniskt, innehåller 1g Na2SO4 och EQ. Av 0,05g selen, Fisher Chemical, mängd: 1 kg, grått, MDL-nummer: 147338, förpackning: Plastkruk, fysisk form: Fast | CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Kjeldahl Selenkatalysatortabletter, tekniska, innehåller 1g Na2SO4 och ekv. Av 0,05 g selen, Fisher Chemical , Kvantitet: 1 kg, grå, MDL-nummer: 147338, Förpackning: Plastpulverburk, Fysisk form: Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-49-2
Molekylformel Se
Molekylvikt (g/mol) 78.97
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-nyckel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn selen
LEDER [Se]
Specifikationer
Färg Grå
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 0.5 kg
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kjeldahl catalyst tablets Selenium
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium