Läs mer
Kjeldahl Titanium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4, Eq. Of 0.03G Tio2, 0.03G CuSO4, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
:
1000 tabletter, pulverburk av plast
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| MDL-nummer | 147340 |
| Kvantitet | 1000 Tablets |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kjeldahl catalyst tablets Titanium
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.