Läs mer
Kjeltabs Cu-3.5, Foss™
Produktkod. 10124264
Encompass
Change view
Kvantitet:
1000 Tablets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10124264 1000 Tablets Varje
1 options
Produktkod. 10124264 Leverantör Foss Analytical Leverantörsnummer 60046515
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Composition per Tablet: 3.5g K2SO4 + 0.4g CuSO4·5H2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Copper Kjeltabs
Fysisk form Flat Round Speckled Tablets
CAS 7758-99-8
Kvantitet 1000 Tablets
Molekylformel CuH10O9S
MDL-nummer MFCD00149681
InChI-nyckel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn copper(2+) pentahydrate sulfate
Molekylvikt (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440