Beskrivning
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.
Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
De KjTabs™ VCM består av noggrant fördoserade tabletter bestående av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus koppar (Cu) som metallsalt för att påskynda mineraliseringsprocessen.
KjTabs™ VCM är universellt tillämpbara, med låg kopparhalt 3,5
g K 2 SO 4 + 0,1 g CuSO 4 x 5H 2 O 1000 st.
VELP analytiska experter KjTabs™ katalysatortabletter applikationsförslag Den
KjTabs™ VCM är det mest lämpliga valet när du spelar Kjeldahl analyser inom en mängd olika branscher som livsmedel& dryck, jordbruk, miljö, kemikalier& petrokemisk:
- Proteinbestämning i nötter och nötprodukter (mandlar, nötter, hasselnötter, kokosnötter), spannmål och spannmål
- N/proteinbestämning i mjöl (sojabönor och lupiner)
- Råproteinbestämning i kött och köttprodukter
- Proteinbestämning i komprimerad och granulär jäst
- Proteinbestämning i socker, sirap, melass
- Proteinbestämning i vetespagetti och makaroner, äggpasta
- Bestämning av kvävehalt i urea
- Total kvävebestämning i vatten
- Bestämning av kvävehalt i rå naturgummi och gummilatex
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VCM |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 Pc./Box |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |