Beskrivning
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.
Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
De KjTabs™ VCT består av noggrant fördoserade tabletter bestående av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus koppar (Cu) och titan (Ti) som metallsalter för att påskynda mineraliseringsprocessen.
VCT för tuffare prover& ännu snabbare matsmältning
- 5 g K 2 SO 4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,15 g TiO 2
- 1000 st
VELP analytiska experter KjTabs™ katalysatortabletter applikationsförslag Den
KjTabs™ VCT är ett lämpligt val när du ska prestera Kjeldahl analys för kvävebestämning i mjölk och mejeriprodukter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VCT |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 st/låda |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |
Säkerhet och hantering
- Kjeldahl Catalyst Tablets
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Copper Sulphate Pentahydrate