Läs mer
Velp™ KjTabs VCT - Kjeldahl Katalysatortabletter, Velp Scientifica™
Produktkod. 31781791 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 st/låda
Produktkod. Kvantitet
31781791 1000 st/låda
1 options
Produktkod. 31781791 Leverantör Velp™ Leverantörsnummer A00000276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.61 SEK
    1363.70 SEK / Paket med 500
    Save 76.91 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
KjTabsTM VCT Kjeldahl Katalysatortabletter är idealiska för tuffare prover. De perfekta lösningarna för att påskynda matsmältningsprocessen.
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.
Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
De KjTabs™ VCT består av noggrant fördoserade tabletter bestående av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus koppar (Cu) och titan (Ti) som metallsalter för att påskynda mineraliseringsprocessen.
VCT för tuffare prover& ännu snabbare matsmältning
  • 5 g K 2 SO 4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,15 g TiO 2
  • 1000 st
VELP analytiska experter KjTabs™ katalysatortabletter applikationsförslag Den
KjTabs™ VCT är ett lämpligt val när du ska prestera Kjeldahl analys för kvävebestämning i mjölk och mejeriprodukter.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material VCT
Färg White
Kvantitet 1000 st/låda
Förpackning Metal Tin
Kvalitet Reagent