Beskrivning
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.
Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
De KjTabs™ VKPC består av noggrant fördoserade tabletter sammansatta av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus koppar (Cu) som metallsalt för att påskynda mineraliseringsprocessen.
VKPC idealisk när höga mängder koppar krävs
- 4,5 g K 2 SO 4 + 0,5 g CuSO 4 x 5 H 2 O
- 1000 st
VELP analytiska experter KjTabs™ katalysatortabletter applikationsförslag Den
KjTabs™ VKPC är det mest lämpliga valet när du spelar Kjeldahl analys för proteinbestämning i bröd och bakverk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VKPC |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 Pc./Box |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |
Säkerhet och hantering
- KJTABS VKPC
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate