Description
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
KjTabs™ VS Antifoam är specifika skumdämpande tabletter som består av kaliumsulfat och silikon.
Antiskummedel är grundläggande för det goda resultatet av Kjeldahl analys eftersom produktionen av skum tenderar att minska den ursprungliga kvantiteten av provet under den inledande fasen av mineraliseringsprocessen. Detta kan förekomma i många jordbruksprover eller fettrika produkter.
VS Antifoam används för skumreduktion
- 0,97 g K 2 SO 4 + 0,03 g Silikon
- 1000 st
VELP analytiska experter KjTabs™ skumdämpande tabletter applikationsförslag
Den KjTabs™ VS Antifoam tillsätts i kombination med KjTabs™ katalysatortabletter. Det mest lämpliga valet när du utför Kjeldahl analyser inom en mängd olika branscher.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | VS |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 Pc./Box |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |