Beskrivning
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
KjTabs™ VST består av noggrant fördoserade tabletter sammansatta av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus selen (Se) som metallsalt för att påskynda mineraliseringsprocessen.
VST rekommenderas för oljiga/fettiga prover& ännu snabbare matsmältning 3,5g
K 2 SO 4 + 3,5 mg Se 1000
st
VELP analytiska experter KjTabs™ applikationsförslag för katalysatortabletter
De KjTabs™ VST är det mest lämpliga valet när du utför Kjeldahl analys inom flera branscher som dryck, jordbruk, miljö, kemi& petrokemisk:- Proteinbestämning i öl och malt
- Kvävebestämning i jord, växter, foder, halm och konstgödsel
- Kvävebestämning i motoroljor, råolja, smörjoljor och eldningsoljor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VST |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 Pc./Box |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |