Beskrivning
Rätt KjTabs™ för att passa dina behov
Tillsatsen av en lämplig katalysator, tillsammans med höga temperaturer, påverkar hastigheten och effektiviteten av mineraliseringen i Kjeldahl analyser. Att uppnå högsta prestanda inom ett brett spektrum av Kjeldahl applikationer är nu möjliga med VELP Scientifica äkta katalysatortabletter.Användningen av katalysatorer är nu erkänd och officiellt accepterad av de stora standarderna som AOCS, AOAC , AACC och ISO att accelerera Kjeldahl matsmältning.
De KjTabs™ VTCT består av noggrant fördoserade tabletter sammansatta av sulfat, för att höja kokpunkten för svavelsyra, plus koppar (Cu) och titan (Ti) som metallsalter för att påskynda mineraliseringsprocessen.
VTCT för tuffare prover& ännu snabbare matsmältning (en förminskad version av VCT)
3,5g K 2 SO 4 + 0,105 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,105 g TiO 2 1000
st
VELP analytiska experter KjTabs™ applikationsförslag för katalysatortabletter
De KjTabs™ VTCT är det mest lämpliga valet när du ska utföra Kjeldahl analys för kvävebestämning i mjölk och mejeriprodukter.Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VTCT |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1000 Pc./Box |
| Förpackning | Metal Tin |
| Kvalitet | Reagent |