Läs mer
KKL-10, MedChemExpress
Produktkod. 16476347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476347 5 mg
16440017 50 mg
16403628 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16476347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101865
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
KKL-10 is a small-molecule ribosome rescue inhibitor with broad-spectrum antimicrobial activity against bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KKL-10
Fysisk form Solid
CAS 952849-76-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10BrN3O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 2.78 mg/mL (7.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=C(Br)S1)NC2=NN=C(C3=CC=C(C)C=C3)O2
Molekylvikt (g/mol) 364.22
Formel vikt 364.22
Procent renhet 98.0%