Läs mer
KKL-35, MedChemExpress
Produktkod. 16486347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486347 5 mg -
16480929 1 mg 1mg
16413628 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101866
MedChemExpress KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
KKL-35 is a trans-translation tagging reaction inhibitor with an IC50 of 0.9 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KKL-35
CAS 865285-29-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9ClFN3O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6.25 mg/mL (19.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)C3=CC=C(Cl)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 317.7
Formel vikt 317.7
Procent renhet 95.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation