Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1500 HAL Kallljuskälla
Produktkod. 15318735 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ av glödlampa:
Halogen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ av glödlampa Förpackningsstorlek
15318735 Halogen Varje
1 options
Produktkod. 15318735 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 150700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13218.61 SEK
    10682.81 SEK / Paket med 1
    Save 2535.80 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
KL 1500 HAL är en färgneutral professionell halogenljuskälla för fiberoptisk belysning. Med hela 150 watts halogenspektrum för CRI 100 är den designad för att erbjuda optimal prestanda för färgkritiska mätningar.
Med CRI 100 som erbjuder bästa prestanda när det gäller färgkritiska mätningar inom biovetenskap och industriella tillämpningar:
  • 600 lm ljusflöde.
  • Högfrekvent belysning på 20 kHz.
  • Sväng in optik för homogenisering av ljuseffekt.
  • Sensorförregling vid ljusledarens uttag.
  • Fläkt med extremt låg ljudnivå.
  • LCD-skärm.
  • Tvåläges filterslid.
  • Landsspecifik nätsladd måste beställas separat.
  • Fiberoptiska flexibla eller svanhalsade ljusledare eller ringlights eller lightlines måste beställas separat.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk halogen kall ljuskälla
Typ av glödlampa Halogen
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, B EMC-klass
Mått (L x B x H) 200 x 286 x 147 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, lightlines eller Ringlights med aktiv ljusledare diameter på max. 9 mm
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 5,8 tum
Höjd (metrisk) 147 mm
Inkluderar Strömförsörjning utan nätsladd
Lampans livslängd 1500 h (ECO); 150 h (BOOST)
Längd (engelska) 7,9 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Typ av belysning Halogen
Spänning 100 till 240 V
Wattal 150 W
Bredd (engelska) 11,3 tum
Bredd (metrisk) 286 mm