Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1600 LED Kallljuskälla
Produktkod. 12626203 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ av glödlampa:
Flera lysdioder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ av glödlampa Förpackningsstorlek
12626203 Flera lysdioder Varje
1 options
Produktkod. 12626203 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 150600
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En multipel LED-driven ljuskälla för att ge ett attraktivt alternativ till konventionella halogenkallljuskällor. Ljusstyrkan motsvarar en 150-watts halogenlampa och är därför idealisk som ett kraftfullt belysningssystem för alla moderna stereomikroskops krav.
  • 680 Lm ljusflöde.
  • Smal ergonomisk design.
  • Patenterad vitljusmotor.
  • Kontinuerlig dimning från 0 till 100 %.
  • Tvåläges filterreglage.
  • Strömförsörjning med brett utbud.
  • Landsspecifik nätsladd måste beställas separat.
  • Fiberoptiska flexibla eller svanhalsade ljusledare eller ringlights eller lightlines måste beställas separat.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk kall ljuskälla
Typ av glödlampa Flera lysdioder
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, B EMC-klass
Mått (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines eller Ringlights med aktiv ljusledare diameter på max. 9 mm
Frekvens 47/63 Hz
Höjd (engelska) 5,4 tum
Höjd (metrisk) 137 mm
Inkluderar Strömförsörjning utan nätsladd
Lampans livslängd 50 000 timmar
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 114 mm
Typ av belysning LED
Spänning 90/264 V
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 231 mm