missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KL002, TRC

Produktkod. 30406220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406220 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30406220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK57121050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material KL002
CAS 439141-72-7
Molekylformel C22H21IN2O3S
Kvantitet 50 mg
Synonym N-[3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl]-N-(2-iodophenyl)-methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C22H21IN2O3S/c1-29(27,28)25(22-13-7-4-10-19(22)23)15-16(26)14-24-20-11-5-2-8-17(20)18-9-3-6-12-21(18)24/h2-13,16,26H,14-15H2,1H3
LEDER OC(CN(C1=C(I)C=CC=C1)S(C)(=O)=O)CN(C2=C3C=CC=C2)C4=C3C=CC=C4
IUPAC-namn N-(3-carbazol-9-yl-2-hydroxypropyl)-N-(2-iodophenyl)methanesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 520.38
Formel vikt 520.0318
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.