Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL2500 LED-ljuskälla med svanhalsljusledare och EU-pluggset
Produktkod. 17374323 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ av glödlampa:
Flera lysdioder
Produktkod. Typ av glödlampa
17374323 Flera lysdioder
1 options
Produktkod. 17374323 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 250400+400051+154202
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Set bestående av KL2500 LED-ljuskällan, 2-armad fiberoptisk svanhalsljusledare och EU-nätsladd
  • 1100 Lm ljusflöde
  • Patenterad vitljusmotor
  • Smal ergonomisk design
  • Kontinuerlig dimring från 0-100 %
  • Extra fin ljusreglering, ned till 0,1 % steg
  • SUSB-konnektivitet
  • Tvåläges filterreglage
  • Lågbrusfläkt
  • Strömförsörjning med brett utbud
  • Svanhals ljusguide med miljövänlig Puravis™ fiberoptik
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen
  • Svanhalsgrenar är placerade i motsatta riktningar för att skapa nästan skuggfri belysning
  • Justera om med lätthet
Specifikationer
Typ Belysningsset inklusive ljuskälla, ljusledare och strömsladd
Typ av glödlampa Flera lysdioder
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, B EMC-klass
Diameter (metrisk) Gooseneck Lightguide Active Fiber Bundle 4,5 mm
Mått (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Frekvens 47/63 HZ
Inkluderar Ljuskälla, Strömförsörjning, Nätsladd och Lightguide
Lampans livslängd 50 000 timmar
Längd (metrisk) Svanhals Ljusledare 600 mm / Nätsladd 1,8 m
Typ av belysning lysdioder