Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 300 LED Kallljuskälla
Produktkod. 12599816 Handla allt Schott Produkter
Change view
Räckvidd (Lux):
80 Lm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd (Lux) Förpackningsstorlek
12599816 80 Lm Varje
1 options
Produktkod. 12599816 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 120300
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-10-2026
Innovativ fiberoptisk LED-ljuskälla använder kallt ljus för att belysa alla typer av föremål inom biovetenskap och industriella tillämpningar. Ljusstyrkan som motsvarar en 30-watts halogenlampa är idealisk som ett standardbelysningssystem för kraven på rutininspektioner och utbildning.
  • 80 Lm ljusflöde.
  • Ingen fläkt, tyst drift.
  • Kompakt ergonomisk design.
  • Monteras direkt på stativet eller pelaren.
  • Adaptrar för alla stativ plus fristående version tillgängliga.
  • Monteringsfäste måste beställas separat.
  • Brett utbud av strömförsörjning ingår med internationellt clip-pluggsystem.
  • Fiberoptiska ljusledare eller ringljus måste beställas separat.
Specifikationer
Typ Kall ljuskälla
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, B EMC-klass
Mått (L x B x H) 107 x 114 x 61 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks eller Ringlights med aktiv ljusledare diameter på max. 6 mm
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (engelska) 2,4 tum
Höjd (metrisk) 61 mm
Inkluderar Brett utbud av strömförsörjning med internationellt clip-pluggsystem
Lampans livslängd 50 000 timmar
Längd (engelska) 4,2 tum.
Längd (metrisk) 107 mm
Typ av belysning 1 High Power LED vit
Räckvidd (Lux) 80 Lm
Spänning 100 till 240 V
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 114 mm