missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
KLC4 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-06417AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
KLC4 Polyclonal antibody specifically detects KLC4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| KLC4 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 89953 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 350 | |
| bA387M24.3, kinesin light chain 4, kinesin-like 8, Kinesin-like protein 8, KLC 4, KNSL8, MGC111777 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KLC4 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering