Läs mer
Pacific Handy Cutter Kleen™ Antimikrobiell engångsfilmskärare
Produktkod. 17708977
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
17708977 Klart
1 options
Produktkod. 17708977 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer DFC364X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.63 SEK
    3072.51 SEK / Paket med 50
    Save 788.12 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
De KLEEN™ DFC364X är tillverkad av ett unikt, antimikrobiellt material som hämmar tillväxten av bakterier på produkten. Denna engångsfilmskärare har ett skyddande försänkt blad, vilket garanterar högsta säkerhetsnivå.
  • Till skillnad från de flesta bruksknivar och fräsar med exponerade blad, bladet i KLEEN™ DFC364X sitter tillbaka i skärhuvudet, vilket ger ett fullständigt skydd för användaren.
  • För ökad säkerhet har detta praktiska verktyg en tejpdelare utan blad av metall som gör att användare kan öppna lådor utan att ens använda ett blad, vilket också hjälper till att förhindra att innehållet i lådorna skadas.
  • Denna mångsidiga säkerhetsskärare skär enkelt igenom sträck-/krympfolie, plastband, påsar, boxtejp och mer.
  • Den har också ett snörhål för att fästa till en PHC-lina för bättre kvarhållning.
Specifikationer
Produkttyp Kleen Kniv
Disponibel Engångsbruk