Läs mer
Klever Kleen™ Kutter med blad i rostfritt stål
Produktkod. 17738987
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
17738987 Klart
1 options
Produktkod. 17738987 Leverantör Klever Leverantörsnummer KCJ1XSS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.08 SEK
    1827.04 SEK / Paket med 50
    Save 468.04 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Vårt antimikrobiella medel Kleen™ Säkerhetsskärare använder ett antimikrobiellt material som hämmar tillväxten av bakterier som kan påverka denna produkt. Det perfekta komplementet till dina befintliga hygienprotokoll.
  • Infällt blad minskar skärskador och skadat gods.
  • Kommer att klippa lådor, film, tejp och tusentals fler applikationer.
  • Liten, bekväm och hållbar med högkvalitativt kolstålblad.
  • Högsta säkerhetsnivå.
  • Disponibel.
  • Vårt antimikrobiella medel Kleen™ Säkerhetsskärare använder ett antimikrobiellt material som hämmar tillväxten av bakterier som kan påverka denna produkt.
  • De antimikrobiella egenskaperna skyddar inte användare eller andra mot bakterier, virus, bakterier eller andra sjukdomsorganismer.
  • Rengör och tvätta denna produkt noggrant enligt din branschs riktlinjer.
  • Den aktiva antimikrobiella komponenten är en del av formuleringen, så den kommer inte att tvättas av eller slits bort.
  • Detta är inte en beläggning eller behandling; det är en integrerad ingrediens.
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Kleen Fräs
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Kvantitet 10/Pk.