Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8825 Balsam ansiktsvävnad 3-lagers vävnader, 12 vävnadslådor
Produktkod. 30158570
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30158570 Vitt
1 options
Produktkod. 30158570 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 8825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    252.69 SEK / Paket med 12
    Save 312.31 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ansiktsservetter är mjuka och lyxiga med skyddande balsam som innehåller ringblomma och aloe vera för förhöjd vård. Ett upprätt kubformat för en snygg, professionell bild. Varje tissuebox innehåller högkvalitativa, starka och absorberande 3-lagers ansiktsservetter som är FSC auktoriserad. 12 kartonger x 56 ark, 3 lager, vit, ark, individuella arkstorlek 20 cm (L) x 20 cm (B), (672 totalt)
  • Varje enskild låda med servetter innehåller 56 vita ansiktsservetter i 3 lager, var och en som mäter 20 cm (L) x 20 cm (B)
  • Balsamservetter dispenseras från en snygg kubservettlåda för en högkvalitativ bild
  • 3-lagers mjukt ansiktspapper med skyddande balsam som innehåller ringblomma och aloe vera
  • Box är tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä, 90 % nyfiber och 10 % återvunnen fiber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsvävnad
Längd (engelska) 12.4 tum
Längd (metrisk) 31.5 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24.2 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kontor, fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare, tvättrum
Förpackningsmängd 56 x 12 lådor (672 totalt)