Läs mer
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Energy Luxury Foam Handwash, Doftskummande Handtvål
Produktkod. 17802396
Volym (metrisk):
6 x 1 l
Produktkod. 17802396
Brand: Kleenex™ 6385
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kleenex™ Botanics™ Handtvålar är designade för att stödja hygienstandarder och skapa en upplyftande toalettupplevelse. Säker för känslig hud, vår lyxigaste handtvål någonsin, berikad med botaniska extrakt, tea tree-olja och citron, gör att användarna känner sig energiska, upplyfta och händerna återfuktade.
Lyft upp din toalettupplevelse med det pålitliga och välbekanta Kleenex™ varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. Kvaliteten och omsorgen du förväntar dig av Kleenex™ varumärke, nu i ett harmoniserat utbud av lyxiga handrengöringsmedel i skum, som erbjuder en behaglig och distinkt doft utan att kompromissa med hygienisk handtvätt. De Kleenex™ Botanics™ Handfoam-serien är vår lyxigaste handtvål någonsin, berikad med botaniska extrakt, tea tree-olja och citron, designad för att ge användarna en känsla av energi och upplyftning efter handrengöring. Dessa Kleenex™ Tvålpåfyllningar är hypoallergentestade, med en skonsam formulering utformad för frekvent handrengöring och säker för känslig hud, för att främja efterlevnad av handhygien på arbetsplatsen. Detta Kleenex™ Handtvätt är berikad med fuktkrämer och återfuktande ingredienser för att dina händer ska kännas återfuktade. De kommersiella handtvättpåfyllningarna har ett unikt pumpsystem med dubbla mesh-nät som ger ett lyxigt skum varje gång. Handtvålspåfyllningarna ger upp till dubbelt så många handtvättar per liter som konventionella flytande handtvålar med varje skumtvålpatron som ger 2 500 skott. Det föryngrande och uppfriskande Kleenex™ Botanics™ energi lyx skum handtvål perfekt komplimanger och harmoniserar med Kleenex™ Botanics™ energi luftvårdspåfyllning. Dessa handtvättpåfyllningar är kompatibla med en mängd olika automater för att passa alla badrum: Aquarius™ handtvålsdispensrar i vitt (kod 6948), svart (kod 7173) och rostfritt stål (kod 8973). De Kimberly-Clark skumtvålpåfyllningar är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick och handtvålkassetten kan bytas på under 6 sekunder. När påfyllningskassetten för handtvätt är tom kan den komprimeras för att spara utrymme och är helt återvinningsbar när pumpen har tagits bort. Kleenex™ Botanics™ skumtvålar finns även i fräscha och glädjedofter (produktkoderna 6386 och 6387).
  • Varje refill för skummande handtvål innehåller en liter lyxig skumhandtvål.
  • Denna handtvätt av skum är berikad med en energigivande blandning av tea tree-olja och citronextrakt för att ge användarna en uppfriskande, effektiv och njutbar handtvättupplevelse.
  • Hypoallergentest, denna handrengöring är speciellt framtagen för frekvent användning, säker för känslig hud och gör att dina händer känns återfuktade.
  • Kompatibel med Aquarius™ handrengöringsautomater (produktkoder 6948 och 7173) och Kimberly-Clark Professional™ handrengöringsdispenser (produktkod 8973).
  • Varje påfyllningskassett för handtvål ger upp till dubbelt så många handtvättar per liter (2 500 skott per liter) som konventionella flytande tvålar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antimikrobiell handtvätt
Färg Gult
Form Skumma
Förpackning Kassetter
Kvantitet 6 L
Storlek 6 x 1 L
Volym (metrisk) 6 x 1 l