Läs mer
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Fresh Luxury Foam Hand Cleanser
Produktkod. 17812396
Change view
Volym (metrisk):
6 x 1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17812396 6 x 1 l
1 options
Produktkod. 17812396 Leverantör Kleenex™ Leverantörsnummer 6386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 SEK
    702.69 SEK / 6 L
    Save 277.31 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser är vår lyxigaste tvål någonsin, berikad med aloe vera och gurkaxtrakt. Designad för att låta användarna känna sig fräscha och regenererade. Låter dina händer kännas återfuktade, säkert för känslig hud. Varje kassett ger 2 500 bilder. 6 x Fresh Luxury Foam Hand Cleanser-kassetter, grön, 1 Ltr (6 Ltr totalt)
Kvaliteten och omsorgen du förväntar dig av Kleenex™ Varumärke, nu i ett harmoniserat utbud av lyxiga handrengöringsmedel i skum för en upplyft toalettupplevelse. Kleenex™ Botanics Foam Hand Cleanser är vår lyxigaste tvål någonsin, berikad med aloe vera och gurkaxtrakt. Designad för att låta användarna känna sig fräscha och regenererade. Speciellt framtagen för frekvent användning, Kleenex™ Botanics Fräscht gör att dina händer känns återfuktade. En dermatologiskt testad, skonsam formulering som är säker för känslig hud. Berikad med fuktkrämer och återfuktande ingredienser. Erbjuder en behaglig och distinkt doft. Kleenex™ Botanics Fresh Luxury Foam Hand Cleanser kompletterar och harmoniserar perfekt med vår Kleenex™ Botanics Aircare Färsk påfyllning. Kompatibel med en mängd olika dispensrar för att passa alla tvättrum: Aquarius™ Dispensrar i vitt (kod 6948) och svart (kod 7173), och ett tillval av rostfritt stål (kod 8973). Varje kassett ger 2 500 skott, det vill säga dubbelt så många tvättar jämfört med konventionell flytande tvål. Ett unikt pumpsystem med dubbla nät ger ett lyxigt skum varje gång. Påfyllning är lätt, kassetterna installeras med ett enkelt tryck och klick. När kassetten är tom kan den komprimeras och kan, förutom pumpen, återvinnas. Bär det europeiska miljömärket; din garanti för att den tillverkas ansvarsfullt i varje steg i processen. Finns även i dofterna Energy och Joy (produktkoderna 6385 och 6387). Varje fodral innehåller 6 x 1 liters kassetter.
  • 6 x Fresh Luxury Foam Hand Cleanser-kassetter, grön, 1 liter (6 liter totalt).
  • Berikad med en uppfriskande blandning av aloe vera och gurkaxtrakt för att ge användarna en vitaliserande, effektiv och njutbar handtvättupplevelse.
  • Dermatologiskt testad, denna handrengöring är speciellt framtagen för frekvent användning, säker för känslig hud som gör att dina händer känns återfuktade.
  • Bär det europeiska miljömärket; din garanti för att den tillverkas ansvarsfullt i varje steg i processen.
  • Kompatibel med Aquarius™ Handrengöringsautomater (produktkoder 6948 och 7173) och Kimberly-Clark Professional™ Handrengöringsdispenser (produktkod 8973).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antimikrobiell handtvätt
Färg Klart
Form Skumma
Disponibel Återanvändbar
Förpackning Kassetter
Kvantitet 6 L
Storlek 6 x 1 L
Volym (metrisk) 6 x 1 l