Läs mer
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Joy Luxury Foam Handwash, Doftskummande Handtvål
Produktkod. 17822396
Change view
Volym (metrisk):
6 x 1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17822396 6 x 1 l
1 options
Produktkod. 17822396 Leverantör Kleenex™ Leverantörsnummer 6387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 SEK
    702.69 SEK / 6 L
    Save 507.31 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kleenex™ Botanics™ skum handrengöringsmedel är designade för att stödja handhygienstandarder och skapa en upplyftande tvättrumsupplevelse. Säker för känslig hud, vår lyxigaste handtvål någonsin, berikad med vita liljor och rosextrakt, gör att användarna känner sig lugnade, vitaliserade och händerna återfuktade.
Lyft upp din toalettupplevelse med det pålitliga och välbekanta Kleenex™ varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. Kvaliteten och omsorgen du förväntar dig av Kleenex™ varumärke, nu i ett harmoniserat utbud av lyxiga handrengöringsmedel i skum, som erbjuder en behaglig och distinkt doft utan att kompromissa med hygienisk handtvätt. De Kleenex™ Botanics™ Handskumssortimentet är vår lyxigaste handtvål någonsin, berikad med extrakt av vit lilja och ros, designad för att låta användarna känna sig lugnade och återupplivade efter handrengöring. Dessa Kleenex™ Tvålpåfyllningar är hypoallergentestade, med en skonsam formulering utformad för frekvent handrengöring och säker för känslig hud, för att främja efterlevnad av handhygien på arbetsplatsen. Detta Kleenex™ Handtvätt är berikad med fuktkrämer och återfuktande ingredienser för att dina händer ska kännas återfuktade. De kommersiella handtvättpåfyllningarna har ett unikt pumpsystem med dubbla mesh-nät som ger ett lyxigt skum varje gång. Handtvålrefillerna ger upp till dubbelt så många handtvättar per liter som konventionella flytande handtvålar med varje skumtvålpatron som innehåller 2 500 shots. Det föryngrande och uppfriskande Kleenex™ Botanics™ joy luxury foam handtvål perfekt komplimanger och harmoniserar med Kleenex™ Botanics™ joy aircare refill. Dessa handtvättpåfyllningar är kompatibla med en mängd olika automater för att passa alla badrum: Aquarius™ handtvålsdispensrar i vitt (kod 6948), svart (kod 7173) och rostfritt stål (kod 8973). De Kimberly-Clark skumtvålpåfyllningar är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick och handtvålkassetten kan bytas på under 6 sekunder. När påfyllningskassetten för handtvätt är tom kan den komprimeras för att spara utrymme och är helt återvinningsbar när pumpen har tagits bort. Kleenex™ Botanics™ skumtvålar finns även i fräscha och energidofter (produktkoderna 6386 och 6385).
  • Varje refill för skummande handtvål innehåller en liter lyxig skumhandtvål.
  • Denna handtvätt av skum är berikad med en avkopplande blandning av vit lilja och rosextrakt för att ge användarna en lugnande, effektiv och njutbar handtvättupplevelse.
  • Hypoallergentest, denna handrengöring är speciellt framtagen för frekvent användning, säker för känslig hud och gör att dina händer känns återfuktade.
  • Kompatibel med Aquarius™ handrengöringsautomater (produktkoder 6948 och 7173) och Kimberly-Clark Professional™ handrengöringsdispenser (produktkod 8973).
  • Varje påfyllningskassett för handtvål ger upp till dubbelt så många tvättar per liter (2 500 skott per liter) som konventionella flytande handtvålar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antimikrobiell handtvätt
Färg Rött
Form Skumma
Förpackning Kassetter
Kvantitet 6 L
Storlek 6 x 1 L
Volym (metrisk) 6 x 1 l