Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitizer
Beskrivning
- Designad för att leverera en oöverträffad upplevelse samtidigt som den stödjer höga standarder för handhygien på arbetsplatsen.
- Detta handdesinfektionsmedel med alkohol dödar upp till 99,99 % av ett brett spektrum av mikroorganismer.
- Handgelen är lämplig för användning i hygienkritiska områden som sjukvård och livsmedelsförädlingsmiljöer och uppfyller kraven i biocidproduktförordningen (BPR , förordning (EU) 528/2012).
- Detta Kleenex™ handsprit överensstämmer med EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
- Den färg- och doftfria formuleringen av denna handdesinfektionsgel är dermatologiskt testad och är förstärkt med mjukgörande medel för att stödja frekvent användning.
- Handdesinfektionsrefillerna är kompatibla med en rad Aquarius™ handrengöringsautomater (produktkoderna 6948, 6955, 7124 och 7173).
- Handdesinfektionsgelkassetterna är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick.
- När alkoholgelkassetten är tom kan den komprimeras för att spara utrymme och är helt återvinningsbar när pumpen har tagits bort.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handspritgel |
| Färg | Klart |
| Form | Gel |
| Förpackning | Kassett |
| Storlek | 4.8 L |
| Volym (metrisk) | 4 x 1,2 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- KLEENEX Gel Hand Sanitizer
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: tetradecanol, ethanol, glycerol