Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitizer
Produktkod. 16634472
Change view
Volym (metrisk):
4 x 1,2 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16634472 6 x 1 l -
15688740 4 x 1,2 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16634472 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 SEK
    844.73 SEK / Paket med 6
    Save 630.27 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Befäst med mjukgörande medel och dödar upp till 99,99 % av ett brett spektrum av mikroorganismer. Med en färg- och doftfri formulering är denna alkoholgel dermatologiskt testad. De Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refiller är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick.
  • Designad för att leverera en oöverträffad upplevelse samtidigt som den stödjer höga standarder för handhygien på arbetsplatsen.
  • Detta handdesinfektionsmedel med alkohol dödar upp till 99,99 % av ett brett spektrum av mikroorganismer.
  • Handgelen är lämplig för användning i hygienkritiska områden som sjukvård och livsmedelsförädlingsmiljöer och uppfyller kraven i biocidproduktförordningen (BPR , förordning (EU) 528/2012).
  • Detta Kleenex™ handsprit överensstämmer med EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • Den färg- och doftfria formuleringen av denna handdesinfektionsgel är dermatologiskt testad och är förstärkt med mjukgörande medel för att stödja frekvent användning.
  • Handdesinfektionsrefillerna är kompatibla med en rad Aquarius™ handrengöringsautomater (produktkoderna 6948, 6955, 7124 och 7173).
  • Handdesinfektionsgelkassetterna är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick.
  • När alkoholgelkassetten är tom kan den komprimeras för att spara utrymme och är helt återvinningsbar när pumpen har tagits bort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handgel för sterilisering/desinfektion
Färg Klart
Förpackning Kassett
Storlek 6 L
Volym (metrisk) 6 x 1 l