Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitizer
Produktkod. p-7222291
Volym (metrisk):
4 x 1,2 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 15688740
Brand: Kimberly-Clark™ 6383
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Befäst med mjukgörande medel och dödar upp till 99,99 % av ett brett spektrum av mikroorganismer. Med en färg- och doftfri formulering är denna alkoholgel dermatologiskt testad. De Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refiller är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick.
  • Designad för att leverera en oöverträffad upplevelse samtidigt som den stödjer höga standarder för handhygien på arbetsplatsen.
  • Detta handdesinfektionsmedel med alkohol dödar upp till 99,99 % av ett brett spektrum av mikroorganismer.
  • Handgelen är lämplig för användning i hygienkritiska områden som sjukvård och livsmedelsförädlingsmiljöer och uppfyller kraven i biocidproduktförordningen (BPR , förordning (EU) 528/2012).
  • Detta Kleenex™ handsprit överensstämmer med EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • Den färg- och doftfria formuleringen av denna handdesinfektionsgel är dermatologiskt testad och är förstärkt med mjukgörande medel för att stödja frekvent användning.
  • Handdesinfektionsrefillerna är kompatibla med en rad Aquarius™ handrengöringsautomater (produktkoderna 6948, 6955, 7124 och 7173).
  • Handdesinfektionsgelkassetterna är designade för snabb och enkel installation med ett enkelt tryck och klick.
  • När alkoholgelkassetten är tom kan den komprimeras för att spara utrymme och är helt återvinningsbar när pumpen har tagits bort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handspritgel
Färg Klart
Förpackning Kassett
Storlek 4.8 L
Volym (metrisk) 4 x 1,2 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tetradecanol, ethanol, glycerol