Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8824 Ansiktsservetter 3-lagers vävnader, 12 platta vävnadslådor
Beskrivning
- Varje enskild låda med näsdukar innehåller 72 vita 3-skiktsservetter, var och en som mäter 20 cm (L) x 20 cm (B)
- Kleenex™ vävnader dispenseras från en platt mjukpapperslåda för en snygg, professionell bild
- Mjuka, 3-lagers ansiktsservetter med Kleenex kvalitet som standard
- Tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä, 90 % nyfiber och 10 % återvunnen fiber
- Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ dispenser för ansiktsservetter (produktkod 7820)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ansiktsvävnad |
| Längd (engelska) | 9,3 tum |
| Längd (metrisk) | 23.8 cm |
| Bredd (engelska) | 7,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Kontor, fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare, tvättrum |
| Förpackningsmängd | 72 x 12 lådor (864 totalt) |