Läs mer
Kimberly-Clark Professional Kleenex™ Ansiktsvävnader 8827
Produktkod. 30536319
Change view
Mått (L x B):
40 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2400
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
30536319 40 x 24 cm Paket med 2400
1 options
Produktkod. 30536319 Leverantör Kimberly-Clark Professional Leverantörsnummer 8827
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ansiktsvävnader är mjuka och lyxiga, ger högre vård och packas i en standardförpackning som rymmer de flesta ansiktsvävnadsdispenser.
  • Varje enskild ask med näsdukar innehåller 100 vita, tvåtrådiga näsdukar, vardera 20,6 x 20 cm
  • Mjuka ansiktsvävnader med Kleenex™ standardkvalitet, idealiska för användning i hem, kontor och badrum
  • Denna ask med Kleenex™ näsdukar är tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä
  • Kompromissfri omsorg som ger extra arbetsplatshygien från det pålitliga Kleenex™ varumärket
  • Fristående låda eller kompatibel med ansiktsvävardispensern Kimberly-Clark Professional™ (produktkod 7820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsvävnad
Längd (engelska) 15,7 tum
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Bredd (metrisk) 24 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad FSC Certifierad
Färg Vitt
Mått (L x B) 40 x 24 cm
För användning med (applikation) Kontor, arbetsplatser, hem
Lager 2-ply