Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Ansiktsservetter, 2-lagers förpackade vävnader
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11367284
Mått (L x B):
20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum)
21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum)
Förpackningsmängd:
100 ark x 21 dispenserboxar
90 ark x 12 dispenserkuber
Förpackningsstorlek:
21 uppsättningar
Paket med 12
Varje
Produktkod. 11367284
Brand: Kimberly-Clark Professional™ 8835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mjuka och lyxiga ansiktsservetter ger förhöjd vård. Förpackad i en mjukpapperslåda för en snygg, professionell bild. Varje låda innehåller högkvalitativa, mjuka, starka och absorberande 2-lagers ansiktsservetter som är tillverkade av FSC certifierade fibrer.
  • Varje enskild låda med vävnader innehåller 2-skiktsservetter
  • Mjukpapper dispenseras från en snygg mjukpapperslåda för en bild av hög kvalitet
  • Mjuka ansiktsservetter idealiska för användning i hem, kontor och toaletter
  • Tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä
  • Kompromisslös vård som ger extra arbetsplatshygien från de betrodda Kleenex™ stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsvävnad
Längd (engelska) 14,2 tum
Längd (metrisk) 36.3 cm
Bredd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (metrisk) 24.8 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum)
Formatera Standard
För användning med (applikation) Kontor, fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare, tvättrum
Förpackningsmängd 100 ark x 21 dispenserboxar
Lager 2-ply