Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Ansiktsservetter, 2-lagers förpackade vävnader
Produktkod. 11725383
Change view
Mått (L x B):
20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum)
21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum)
Förpackningsmängd:
100 ark x 21 dispenserboxar
90 ark x 12 dispenserkuber
Förpackningsstorlek:
21 uppsättningar
Paket med 12
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11725383 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum) 100 ark x 21 dispenserboxar 21 uppsättningar
11367284 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum) 100 ark x 21 dispenserboxar Varje
12615636 20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum) 90 ark x 12 dispenserkuber Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11725383 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 8835
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Mjuka och lyxiga ansiktsservetter ger förhöjd vård. Förpackad i en mjukpapperslåda för en snygg, professionell bild. Varje låda innehåller högkvalitativa, mjuka, starka och absorberande 2-lagers ansiktsservetter som är tillverkade av FSC certifierade fibrer.
  • Varje enskild låda med vävnader innehåller 2-skiktsservetter
  • Mjukpapper dispenseras från en snygg mjukpapperslåda för en bild av hög kvalitet
  • Mjuka ansiktsservetter idealiska för användning i hem, kontor och toaletter
  • Tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä
  • Kompromisslös vård som ger extra arbetsplatshygien från de betrodda Kleenex™ stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Ansiktsvävnad
Längd (engelska) 14,2 tum
Längd (metrisk) 36.3 cm
Bredd (engelska) 9,7 tum.
Bredd (metrisk) 24.8 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum)
Formatera Standard
För användning med (applikation) Kontor, fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare, tvättrum
Förpackningsmängd 100 ark x 21 dispenserboxar
Lager 2-ply
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.