Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ Ansiktsservetter, 2-lagers förpackade vävnader
Produktkod. 12615636
Change view
Mått (L x B):
20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum)
21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum)
Förpackningsmängd:
100 ark x 21 dispenserboxar
90 ark x 12 dispenserkuber
Förpackningsstorlek:
21 uppsättningar
Paket med 12
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12615636 20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum) 90 ark x 12 dispenserkuber Paket med 12
11725383 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum) 100 ark x 21 dispenserboxar 21 uppsättningar
11367284 21,5 x 18,6 cm (8,5 x 7,3 tum) 100 ark x 21 dispenserboxar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12615636 Leverantör Kimberly-Clark Professional™ Leverantörsnummer 8834
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Mjuka och lyxiga ansiktsservetter ger förhöjd vård. Förpackad i en mjukpapperslåda för en snygg, professionell bild. Varje låda innehåller högkvalitativa, mjuka, starka och absorberande 2-lagers ansiktsservetter som är tillverkade av FSC certifierade fibrer.
  • Varje enskild låda med vävnader innehåller 2-skiktsservetter
  • Mjukpapper dispenseras från en snygg mjukpapperslåda för en bild av hög kvalitet
  • Mjuka ansiktsservetter idealiska för användning i hem, kontor och toaletter
  • Tillverkad av FSC (Forest Stewardship Council) certifierat trä
  • Kompromisslös vård som ger extra arbetsplatshygien från de betrodda Kleenex™ stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ansiktsvävnad
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 30.8 cm
Bredd (engelska) 9,2 tum.
Bredd (metrisk) 23.4 cm
Material AIRFLEX tyg
Certifikat och efterlevnad FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 20 x 20,6 cm (7,9 x 8,1 tum)
För användning med (applikation) Kontor, fitnessklubbar, hotell, stora kontor, kontraktsstädare, tvättrum
Förpackningsmängd 90 ark x 12 dispenserkuber
Lager 2-ply