Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Essential™ Foam Everyday Hand Cleanser
Produktkod. 12611376
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12611376 1 l Paket med 6
1 options
Produktkod. 12611376 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    501.93 SEK / Paket med 6
    Save 1138.07 SEK
    69% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Dispenserar den idealiska mängden tvål för varje tvätt, vilket förhindrar överanvändning. Scott™ Essential™ Foam Everyday Hand Cleanser ger upp till dubbelt så många tvättar per liter som konventionella flytande tvålar.
  • Rosa skumtvål med en lyxig känsla och subtil doft.
  • Levereras i starka, hygieniskt förseglade kassetter som är snabba och enkla att installera.
  • Ger upp till 2 500 skott tvål.
  • Krymper för att spara utrymme när den är tom och är återvinningsbara (när pumpen har tagits bort).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöringskassett
Färg Rosa
Mått (L x B x H) 19 x 9 x 9 cm
För användning med (applikation) Idealisk för hektiska toaletter; rengöra händer och upprätthålla god hygien
Kvantitet 6 Pk.
Storlek 6 x 1 L
Volym (engelska) 33,8 oz.
Volym (metrisk) 1 l