Läs mer
Ansell ActivArmr™ 42-474 Industrihandskar
Produktkod. p-8005915 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
12 par
72 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12455130 9 1 par
15692924 9 12 par
15252349 9 72 par
12465130 10 1 par
12600902 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12455130 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 42474090
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Värmebeständiga handskar i full längd ger komplett skydd och extra komfort
  • Filtisolering och värmebarriär för varm och torr hantering (250 C/°480 °F).
  • Yttersömsfri tvådelad konstruktion för ökad komfort och flexibilitet.
  • Bondad nitrilbeläggning ger slitstyrka, punktering, nötning och skärmotstånd.
  • Svettabsorberande nonwoven filtfoder begränsar svett.
  • Bondad nitrilbeläggning ger ytterligare slitstyrka, punktering, skärning och nötningsbeständighet.
  • Förbättrat grepp ger säkert grepp i torra eller oljiga förhållanden.
  • Idealisk för användning inom fordons-, kemi- och livsmedelsindustrin (endast indirekt kontakt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Klorerad Nej
Belagt område Obelagd
Färgkod Grå
Konstruktion Sticka
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Polyester
Produkttyp Värmebeständiga handskar
Storlek 9
Stil Clute
Temperatur (engelska) Max. 480 °F
Temperatur (metrisk) Max 250 °C
EN388 Standard 2241B
För användning med (applikation) Pressformsprutning, provning, svetsning
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Grå
Handske manschettstil Gatlopp
Fållfärg Grå
Liner material Non-woven Polyester, Polycotton
Foder Fodrad
Modell 42-474
Motståndskraftig mot Värme
Serie ActivArmr™ 42-474
Tummen stil Rak