Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8570 Jumborulle 2-lagers toalettpapper, 6 rullar
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
3000 ark
Beskrivning
- 6 rullar x 500 vita, 2 ark (1 140 m)
- Högkvalitativ jumborulltoalettpapper som skapar en förbättrad upplevelse för tvättrum med högre trafik
- 2-lagers toalettpapper är mjuk och lyxig och ger förhöjd vård
- För miljösäkring är jumboroll toalettpapper gjorda av 100 % återvunna fibrer FSC certifierad, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet
- Kompatibel med en mängd olika dispenseralternativ: Aquarius™ Single Mini Jumbo toalettpappersdispenser i vitt (produktkod 6958), en hög kapacitet vit Aquarius™ Dispenser (produktkod 6947), non stop Aquarius™ Dispensrar i vitt och svart (produktkod 6991 och 7184) och en högbilds dispenser i rostfritt stål (produktkod 8974)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo badrumspapper |
| Längd (engelska) | 15,7 tum |
| Längd (metrisk) | 40 cm |
| Bredd (engelska) | 7,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 20 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | Hög trafik tvättrum |
| Lager | 2-ply |
| Visa mer |