Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8459 Toalettpapper 3-lagers pappersrullar, 72 rullar
Beskrivning
- Varje förpackning innehåller 9 vanliga mjuka toalettrullar, 195 vita, 3-lagers toalettpappersark
- Mjuk och stark bulktoalettrulle är idealisk för alla företag där en professionell bild av hög kvalitet är viktig
- Erbjuder minskat underhåll eftersom toalettpapper lätt löses upp i vatten, vilket hjälper till att förhindra blockeringar
- Kompatibel med Kimberly-Clark Professional™ ICON™ dispenseringssystem (53655 och 53945) med utbytbar frontplatta-teknik - tillgängligt för rullad handduk, hudvård och toalettpapper
- Dispensrar som finns i ICON samling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Toalettpappersrulle |
| Längd (engelska) | 32,7 tum. |
| Längd (metrisk) | 83.2 cm |
| Bredd (engelska) | 12,2 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.2 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Hotell |
| Förpackningsmängd | 195 x 9 rullar x 8 förpackningar (14 040 totalt) |