Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Standardrulle toalettpapper
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10797724
Lager:
2-lagers
3-lagers
Förpackningsmängd:
6 x 6 rullar x 350 ark
8 x 8 rullar x 350 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 64
Produktkod. 10797724
Brand: Kimberly-Clark™ 8442
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger hemmets komfort. Kleenex™ Standardrulltoalettpapper löser sig i kallt vatten och täpper inte till avlopp.
  • Super-white, perforated and hygienic
  • Soft and absorbent
  • Dissolves in cold water so that the sewer pipes will not clog up
  • Perforation allows economical consumption, suitable for cost savings and reducing the amount of waste.
  • ISO 14001, ISO 9001 and FSC certified
  • Guaranteed responsible manufacturing processes and high quality
  • Ideal for washrooms in office buildings and hotels that value a noble image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Toilet Tissue Roll
Längd (engelska) 4.7 in.
Längd (metrisk) 12 cm
Bredd (engelska) 3.7 in.
Bredd (metrisk) 9.5 cm
Material Paper
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel and FSC certified
Färg White
Mått (L x B) 12 x 9.5 cm (4.7 x 3.7 in.)
Formatera Standard perforated roll
För användning med (applikation) Ideal for washrooms in office buildings and hotels, which put on a noble image value
Förpackningsmängd 8 x 8 rullar x 350 ark
Lager 2-lagers