Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Standardrulle toalettpapper
Produktkod. 12681466
Change view
Lager:
2-lagers
3-lagers
Förpackningsmängd:
6 x 6 rullar x 350 ark
8 x 8 rullar x 350 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 64
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lager Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12681466 3-lagers 6 x 6 rullar x 350 ark Paket med 36
10797724 2-lagers 8 x 8 rullar x 350 ark Paket med 64
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12681466 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 8440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    456.22 SEK / Paket med 36
    Save 1183.78 SEK
    72% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ger hemmets komfort. Kleenex™ Standardrulltoalettpapper löser sig i kallt vatten och täpper inte till avlopp.
  • Supervit, perforerad och hygienisk
  • Mjuk och absorberande
  • Löser sig i kallt vatten så att avloppsrören inte täpps igen
  • Perforering möjliggör ekonomisk förbrukning, lämplig för kostnadsbesparingar och minskad mängd avfall.
  • ISO 14001, ISO 9001 och FSC auktoriserad
  • Garanterad ansvarsfulla tillverkningsprocesser och hög kvalitet
  • Idealisk för tvättrum i kontorsbyggnader och hotell som värdesätter en ädel image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Toalettpapper (liten rulle)
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 12 cm
Bredd (engelska) 3,7 tum
Bredd (metrisk) 9.3 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel och FSC auktoriserad
Färg Vitt
Mått (L x B) 12 x 9.3 cm
Formatera Standard perforerad rulle
För användning med (applikation) Idealisk för tvättrum i kontorsbyggnader och hotell, som ger ett ädelt bildvärde
Förpackningsmängd 6 x 6 rullar x 350 ark
Lager 3-lagers