Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Mellanvikt 3-lagers pappershanddukar 6710, 15 st
Beskrivning
15 förpackningar x 96 vita, 3 skiktlakan (1 440 totalt) Ett klämma av hopvikta handdukar innehåller 96 mjuka, skonsamma och tjocka 3-lagers V-vikbara handdukar Stöd handhygienstandarder och skapa en upplyftande toalettupplevelse med Kleenex Ultravikta handdukar Effektiv och effektiv handtorkning som skapar mindre avfall tack vare Airflex Teknik i dessa pappershanddukar Pappershanddukarna är FSC och European Ecolabel certifierad för handhygien med miljöförsäkran. Livsmedelskontakt certifierad Kleenex Ultra-infällda handdukar är de mest föredragna av användarna för oöverträffad vård i exklusiva toaletter Lyft upp din toalettupplevelse med de pålitliga och bekant Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. Kleenex Ultra-infällda handdukar är de mest föredragna av användare för oöverträffad vård i exklusiva toaletter. De mjuka, skonsamma och tjocka 3-lagers pappershanddukarna hjälper till att visa användarna att du bryr dig, samtidigt som de Airflex Teknik inbäddad i varje engångshandduk stöder effektiv och effektiv handtorkning och stöder höga standarder för tvättrumshygien. Interfold pappershanddukar, eller V fold pappershanddukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk i taget. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Dessa handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontaktcertifierad. Ett klipp av Kleenex Ultra interfold pappershanddukar innehåller 96 V vikbara handdukar. Varje 3-lagers pappershandduk mäter 31,8 cm x 21,5 cm. 15 förpackningar x 96 vita, 3 lagerark (totalt 1 440)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Invikt handduk |
| Längd (engelska) | 1.82 ft. |
| Längd (metrisk) | 55.6 cm |
| Bredd (engelska) | 1.29 ft. |
| Bredd (metrisk) | 39.7 cm |
| Material | papper |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 31.8 x 21.5 cm |
| Formatera | Vikt |
| För användning med (applikation) | Upptagna tvättrumsmiljöer |
| Visa mer |