Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Sammanvikta 2-lagers pappershanddukar
Mått (L x B):
41.5 x 21.5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Innehåller
30 buntar x 94 handdukar st.
Sammanvikta handdukar som doserar en i taget, vilket minskar slöseriet och håller påfyllningsfrekvensen och kostnaderna till ett minimum Tillverkad med unika Airflex Teknologi. Mjuk, stark och mycket absorberande, även när den är våt. Mjuka, starka och absorberande handdukar ger en kvalitetskänsla när de används FSC certifierad kompatibel med Aquarius vikta handduksautomater (produktkoder 6945, 6956 och 7171) och Kimberly-Clark Professional Vikta handduksautomater (produktkoder 8971 och 9962). Lyft upp din toalettupplevelse med det pålitliga och välbekanta Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. Kleenex stora hopvikta handdukar är den föredragna vikta handduken för hemlik komfort och oöverträffad vård i exklusiva toaletter. De mjuka och skonsamma 2-lagers pappershanddukarna hjälper till att visa användarna att du bryr dig, samtidigt som Airflex Teknik inbäddad i varje engångshandduk stöder effektiv och effektiv handtorkning och stöder höga standarder för tvättrumshygien. Interfold pappershanddukar, eller V fold handdukar som de också kallas, är utformade för att dispensera en pappershandduk i taget. Denna dispenseringsmetod för ett ark är utformad för att förbättra handhygienen genom att minimera risken för kontaminering vid handtorkning eftersom användaren bara rör vid lakanet de använder. Att dispensera en pappershandduk i taget är också utformad för att förbättra användningskostnaderna eftersom användaren bara tar de handdukar de behöver när han torkar händerna. Våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering. Dessa handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark alternativ för pappershandduksdispenser: Aquarius-dispenser i vitt eller svart (produktkoderna 6945 och 7171), en dispenser med hög kapacitet (kod 9962) och en dispenser i rostfritt stål med hög bild (kod 8971). FSC och European Ecolabel certifierad för miljösäkring. Livsmedelskontaktcertifierad. Ett klipp av Kleenex stora mellanvikta pappershanddukar innehåller 124 V vikbara handdukar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Invikt handduk |
| Längd (engelska) | 1.81 ft. |
| Längd (metrisk) | 55.4 cm |
| Bredd (engelska) | 1.23 ft. |
| Bredd (metrisk) | 39.5 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 41.5 x 21.5 cm |
| För användning med (applikation) | Matkontaktytor, kontors- och hotelltoaletter |
| Förpackningsmängd | 30 förpackningar x 94 ark (2820 ark) |
| Visa mer |