Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Rullade 2-lagers pappershanddukar 6780, 6 rullar
Produktkod. 30158563
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30158563 Vitt
1 options
Produktkod. 30158563 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    877.42 SEK / Paket med 6
    Save 1082.58 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Skonsam rullad handduk för förhöjd vård i premium-tvättrum, utan att kompromissa med arbetsplatsens hygien. Mjuka och skonsamma märkespräglade ark.
6 x 150 m = 3 600 ark, vita, 2-lagers rullade handdukar (totalt 900 m) Varje rulle hushållspapper innehåller 150 meter 2-skikts rullade handdukar, motsvarande 600 ark pappershanddukar Visa att du bryr dig om användaren föredrar, mjuk och skonsam Kleenex märkespräglade ark, i rulle för en sömlös handtorkningsupplevelse Den mest skonsamma rullade handduken för hög vård i premium-tvättrum med Airflex Teknik i varje lakan, vilket resulterar i överlägsen absorptionsförmåga som gör att människor kan känna sig rena och fräscha. Matkontakt och europeisk miljömärkt certifierad. Kompatibel med Aquarius rullade pappershandduksautomater i vit (7375) eller svart (7376) för att matcha stilen på ditt badrum, vår mest hygieniska dispenser som finns tillgänglig Upplyfta ditt toalettrum och erfarenhet Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. För hemlik komfort från ett av världens mest älskade varumärken, välj Kleenex Ultra premium pappershanddukar. Visa att du bryr dig med användaren föredrar, mjuk och skonsam Kleenex märkespräglade ark på denna handduksrulle för en sömlös handtorkningsupplevelse i premium-tvättrum. Våra mest skonsamma rullade pappershanddukar är snälla mot huden för frekvent handtorkning och de mjuka och skonsamma 2-lagers pappershanddukarna hjälper till att visa användarna att du bryr dig. De Airflex Tekniken inbäddad i varje engångshandduk stödjer överlägsen absorptionsförmåga för effektiv handtorkning, så att människor kan känna sig rena och fräscha efter att ha torkat händerna. Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad. Dessa Kimberly-Clark handdukar är kompatibla med Aquarius rullade handduksautomater i vit (kod 7375) eller svart (kod 7376) för att matcha stilen på ditt badrum, vår mest hygieniska pappershandduksautomat som finns tillgänglig. Denna dispenser är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna, och våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder. Det går inte att kompromissa med effektiviteten Kleenex Ultravit pappershandduksrulle. Den innovativa bytesrullen som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark Handduksautomater låter dig placera en ersättningsrulle i systemet innan den ursprungliga rullen är klar, vilket säkerställer en smidig övergång mellan rullarna för att minimera avfallet och säkerställa att det inte finns några luckor i din användares förmåga att upprätthålla hygienstandarder. Dessa handdukar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. 6 x 150 m = 3 600 ark, vita, 2-lagers rullade handdukar (totalt 900 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Rulla handduk
Längd (engelska) 1.96 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 1.29 ft.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material AIRFLEX tyg
Färg Vitt
För användning med (applikation) Kontor
Förpackningsmängd 150 mx 6 rullar (totalt 900 m)