Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Ultra™ Slimroll™ Rullade 2-lagers pappershanddukar 6781, 6 rullar
Färg:
Vitt
Beskrivning
6 x 100m = 2 400 ark, vit, 2 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 600m) styck Slimroll av pappershanddukar innehåller 100 meter 2-lagers rullade handdukar, motsvarande 400 ark pappershanddukar Visa att du bryr dig med användaren föredrar, mjuk och skonsam Kleenex märkespräglade ark, i rulle för en sömlös handtorkningsupplevelse Det mest skonsamma Slimroll handduk för förhöjd vård i mindre premiumtvättrum med Airflex Teknik i varje lakan, vilket resulterar i överlägsen uppsugningsförmåga som gör att människor kan känna sig rena och fräscha. Matkontakt och certifierad europeisk miljömärkning. Kompatibel med Aquarius handduksrulleautomat i vit (7955) eller svart (7956) för att matcha stilen på ditt badrum, en mer kompakt och vår mest hygieniska dispenser som finns tillgänglig och upplyft din betrodda rumsupplevelse. Kleenex varumärke, designat för att leverera en oöverträffad upplevelse och samtidigt stödja höga hygienstandarder på arbetsplatsen. För hemlik komfort från ett av världens mest älskade varumärken, välj Kleenex Ultra premium pappershanddukar. Slimroll pappershanddukar är snälla mot huden för frekvent torkning av händerna och deras kompakta fotavtryck gör dem idealiska för utrymme med begränsat utrymme, hygienkritiska miljöer. De mjuka och skonsamma 2-lagers pappershanddukarna hjälper till att visa användarna att du bryr dig, samtidigt som Airflex Tekniken inbäddad i varje engångshandduk stöder effektiv och effektiv handtorkning och höga standarder för tvättrumshygien. Visa att du bryr dig med användaren föredrar, mjuk och skonsam Kleenex märkespräglade ark på denna rullade pappershandduk. Livsmedelskontakt och European Ecolabel certifierad. Dessa Kimberly-Clark handdukar är kompatibla med Aquarius rullade handduksdispenser i vit (kod 7955) eller svart (kod 7956), en mer kompakt och vår mest hygieniska pappershandduksdispenser som finns tillgänglig. Denna dispenser är helt sluten vilket säkerställer att användarna bara någonsin kommer att röra handduken de använder när de torkar händerna, och våra beröringsfria dispensrar minskar risken för korskontaminering för att ytterligare stödja hygienstandarder. Det går inte att kompromissa med effektiviteten Kleenex Ultra Slimroll vit pappershandduksrulle. Den innovativa bytesrullen som aldrig tar slut i den kompatibla Kimberly-Clark Handduksautomater låter dig placera en ersättningsrulle i systemet innan den ursprungliga rullen är klar, vilket säkerställer en smidig övergång mellan rullarna för att minimera avfallet och säkerställa att det inte finns några luckor i din användares förmåga att upprätthålla hygienstandarder. Dessa handduksrullar har kompressionsteknik för ökad hållbarhet genom minskad lagring och transport. 6 x 100m = 2 400 ark, vit, 2 lager Slimroll rullade handdukar (totalt 600m)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rulla handduk |
| Längd (engelska) | 1.47 ft. |
| Längd (metrisk) | 45 cm |
| Bredd (engelska) | 15,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Kontor |
| Förpackningsmängd | 100 mx 6 rullar (totalt 600 m) |